주요 문서
Z517283
Sigma-Aldrich
Aldrich® large capacity fritted filter funnel
capacity 1 L, joint: ST/NS 24/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩723,695
₩723,695
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩723,695
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.43
₩723,695
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
fritted
조인트
joint: ST/NS24/40
제조업체/상표
Aldrich
용량
1 L
직경 × 높이
95 mm × 340 mm
프릿(frit) 직경
90 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Filter large volumes of air and moisture-sensitive compounds quickly. With porosity C frit, 75 mm O-ring top and 24/40 or 29/32 bottom joint. Choose the appropriate 75 mm O-ring top/joint size to fit. The O-ring top and Stainless steel clamps are sold separately.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)