주요 문서
Z422924
Sigma-Aldrich
Aldrich® pressure filter/drying funnel assemblies with removable fritted disc
funnel capacity 1,000 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,477,130
₩1,477,130
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,477,130
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.24
₩1,477,130
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
PTFE (bootom support)
제조업체/상표
Aldrich
깔대기 용량
1,000 mL
용량
1000 mL capacity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Pressure or vacuum can be applied alternately or simultaneously for fast filtration or drying. Unique design allows the fritted disc to be removed and replaced. The bottom support is all PTFE and has a vent. A port is supplied on the top cap for an optional adjustable pressure relief valve. Large top and bottom openings are 85 mm I.D. allowing easy access to funnel contents. Complete assembly includes top cap, funnel, coarse frit, 90 mm base assembly, and 2 L bottle with GL 45 thread.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. Hi What is the maximal pressure rating of the glassware?
    1 답변
    1. The maximum pressure recommended is 20 psi. However, over time or with frequent use, this may be impacted by the condition of the funnel.