주요 문서
Z404381
IKA® stirring elements
Centrifugal (extendable blades), stainless steel
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩356,062
₩356,062
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩356,062
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
NACRES:
NB.72
₩356,062
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
stainless steel
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
IKA 0756900
샤프트 크기
8 mm × 350 mm
교반기 직경
15-60 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)