₩806,113
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
stainless steel
포장
pack of 1
제조업체/상표
IKA 2022300
샤프트 크기
8 mm × 350 mm
교반기 직경
45 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
Tangential flow, high shearing rate at edges, minimum deposits on the vessel wall. Used at low speeds. Polymer reactions, even distribution of high mineral contents in liquids. The ideal stirrer for medium to highly viscous fluids.
- Stirrer diameter: 45 mm
- Shaft diameter: 8 mm
- Shaft length: 350 mm
- Speed max.: 1000 rpm
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터