주요 문서
Z404306
IKA® stirring elements
R 1342 propeller stirrer, 4-bladed, stainless steel, 1/cs
동의어(들):
stirring blade, stirring propeller
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩316,173
₩316,173
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩316,173
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
NACRES:
NB.72
₩316,173
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
stainless steel
포장
pack of 1
제조업체/상표
IKA 0741000
샤프트 크기
8 mm × 350 mm
교반기 직경
50 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
Standard stirring element. For drawing the material to be mixed from the top to the bottom. Local shearing forces. Generates axial flow in the vessel. Used at medium to high speeds.
  • Stirrer diameter: 50 mm
  • Shaft diameter: 8 mm
  • Shaft length: 350 mm
  • Speed max.: 2000 rpm
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)