주요 문서
Z645095
IKA® RW 20 digital overhead stirrers
universal lab mixer, 2000rpm, 230V, 1/cs
동의어(들):
lab mixers, lab stirrers, laboratory mixers, laboratory stirrers
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩2,623,369
₩2,623,369
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩2,623,369
About This Item
UNSPSC 코드:
41103801
NACRES:
NB.73
₩2,623,369
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
AC/DC 입력
230 V AC
특징
CE compliant
포장
pack of 1
제조업체/상표
IKA 3593000
파라미터
60-2000 rpm speed
너비 × 높이 × 깊이
88 mm × 294 mm × 212 mm
중량
3.1 kg
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
IKA® RW 20 Digital Over Head Stirrer
  • With digital display (LED)
  • Robust, slimline, ergonomic design
  • Technical improvements on the trusted RW 20 series designs
  • With constant power-drive
  • Two speed ranges for universal use from 60 - 2,000 rpm
  • Push-through agitator shafts (only when stationary)
Stand, stirrer and clamps are not included.
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)