주요 문서
Z404322
IKA® stirring elements
R 1311 turbine stirrer, stainless steel, 1/cs
동의어(들):
stirring blade, stirring propeller
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩427,417
₩427,417
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩427,417
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
NACRES:
NB.72
₩427,417
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
stainless steel
포장
pack of 1
제조업체/상표
IKA 2332900
샤프트 크기
8 mm × 350 mm
교반기 직경
30 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For drawing the material to be mixed from above. Generates axial flow in the vessel. Minimum danger of injury when contact is made with vessel. Minimum shearing forces. Used at medium to high speeds.
  • Stirrer diameter: 30 mm
  • Shaft diameter: 8 mm
  • Shaft length: 350 mm
  • Speed max.: 2000 rpm
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)