주요 문서
BMSIPS2050PT2
Sigma-Aldrich
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
centrifugal, PTFE-coated
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩260,754
₩260,754
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩260,754
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.72
₩260,754
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
PTFE-coated
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific IPS2050-P-T2
직경 × 길이
85 mm × 350 mm , open
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Perfect for use is small mouth, round flasks, this PTFE coated propeller is designed for mid to high speed mixing.
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
애플리케이션
stirring, mixing
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)