주요 문서
Z162531
Supelco
Black phenolic open top screw caps
Cut-out top, without septum, thread for 8-425, pkg of 200 ea
동의어(들):
end caps, plastic cap, plastic plugs
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
black phenolic cap
특징
closure type black phenolic hole cap
포장
pkg of 200 ea
NMR 튜브 직경
5 mm
피팅
thread for 8-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
It is autoclavable, easy sterilization, is used as a closure type for the containers used to contain substances in order to prevent contamination
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)