주요 문서
Z291668
Supelco
Screw cap (open-top), polypropylene
black polypropylene, open-top, 8-425 thread, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩24,360
₩24,360
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩24,360
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
₩24,360
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
black polypropylene
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
규정 준수
suitable for FDA C-010.02
특징
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
포장
pkg of 100 ea
파라미터
135 °C temp. limit
피팅
8-425 thread
응용 분야
PFAS testing
일반 설명
These hole caps do not come with septa.
법적 정보
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)