주요 문서
Z247111
Coors porcelain crucible
High form, capacity 12 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩199,549
₩199,549
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩199,549
About This Item
UNSPSC 코드:
41122200
NACRES:
NB.43
₩199,549
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
porcelain
캡 크기
B
포장
pack of 12
제조업체/상표
Coorstek 66105
높이
28 mm
용량
12 mL
상부 O.D.
35 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Glazed inside and out, except for outside bottom surface and rim.
  • Max. use temp.: 1150°C; limit of use evacuated: 1300°C
  • Crucibles are not porous so there should not be any change in weight after firing
Order covers separately.
특징 및 장점
  • Ensures great resistance to thermal-shock
  • Durable
  • Rigid
  • Sustained refractory qualities
법적 정보
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)