주요 문서
Z247634
Coors high-alumina crucible
High form, capacity 50 mL
동의어(들):
High-Alumina Crucible
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩111,650
₩111,650
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩111,650
About This Item
UNSPSC 코드:
41122200
NACRES:
NB.43
₩111,650
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Coorstek 65504
높이
47 mm
용량
50 mL
상부 직경
48 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Made of 99.8% pure, recrystallized aluminum oxide for high resistance to chemical attack. For use in reducing and oxidizing atmospheres and refractory metals (such as molybdenum, platinum, rhodium, tungsten, tantalum, and iridium). O.D. dimension tolerance is +/-5%. Max. use temp. (no load): 1,750 °C.
법적 정보
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)