주요 문서
Z247723
Coors high-alumina crucible cover
diam. 39.4 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩79,069
₩79,069
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩79,069
About This Item
UNSPSC 코드:
41122200
NACRES:
NB.43
₩79,069
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Coorstek 65608
직경
39.4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
For Z247626
법적 정보
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)