주요 문서
Z247502
Coors porcelain pestle
for Z247464
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩65,569
₩65,569
출고 가능일2025년 4월 24일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩65,569
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.35
₩65,569
출고 가능일2025년 4월 24일세부사항
material
porcelain
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Coorstek 66311
페스틀 길이
114 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Oversized pestle glazed to grinding surface. Order mortar separately.
애플리케이션
The Coors porcelain pestle is suitable to use for crushing, grinding, and mixing.
법적 정보
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. is the inner surface smooth or rough ?
    1 답변
    1. This item is a product of CoorsTek and includes the pestle only. This pestle is glazed or smooth up to the grinding surface.