주요 문서
Z203440
Sigma-Aldrich
Aldrich® antisplash splash-guard adapter without return hole
female joint: ST/NS 29/32, male joint: ST/NS 29/32, capacity 100 mL
동의어(들):
Splash guard
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩220,154
₩220,154
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩220,154
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
₩220,154
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
female joint: ST/NS29/32
male joint: ST/NS29/32
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Aldrich® antisplash splash-guard adapter without return hole are traps that greatly reduce carry-over from foaming or bumping. Whatever comes up into this trap will stay and not go back to the evaporator flask.
애플리케이션
Aldrich® antisplash splash-guard adapter without return hole is ideal for use between the vapor tube and rotary evaporator flask to prevent solvent from being drawn into condenser in case of "bumping".
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)