주요 문서
Z150452
Keck® Joint Clip
standard taper, red, joint size 29
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩153,367
₩153,367
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩153,367
About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.35
₩153,367
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
색상
red
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Color coded, Delrin® plastic joint clips will not scratch glassware or corrode. Withstand temperatures up to 302 °F (150 °C). Resistant to concentrated alkalis and diluted acids; not resistant to halogen gases or concentrated acids.
법적 정보
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)