주요 문서
Z244023
Sigma-Aldrich
ACE Manifold with threaded stopcocks
positions, 5
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,944,131
₩1,944,131
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,944,131
About This Item
UNSPSC 코드:
40161501
NACRES:
NB.79
₩1,944,131
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
positions 5
제조업체/상표
Ace Glass 872954
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Greaseless vacuum/gas manifold with 0 to 4mm high-vacuum PTFE, three-way stopcocks for takeoffs. One end of each manifold tube has a #7 Ace-Thred for easy cleaning. Ends are supplied with nylon stopper/plugs with FETFE® O-rings. Port connections are 8mm O.D. Vacuum and gas connections are 1/2in. o.d.
법적 정보
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)