주요 문서
Z203173
Sigma-Aldrich
Aldrich® fritted adapter
female joint: ST/NS 29/32, male joint: ST/NS 29/32
동의어(들):
Glass Adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩190,008
₩190,008
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩190,008
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
₩190,008
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
female joint: ST/NS29/32
male joint: ST/NS29/32
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The extra-coarse fritted disc (diameter: 20 mm, porosity A, 145-174 micron) prevents solids from being pulled into the condenser when removing solvents from solid-solvent mixtures. Overall adapter length: 150 mm.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)