주요 문서
Z190373
Supelco
Aldrich® flask-type sprayer
size 75 mL
동의어(들):
Chemical Resistant Spray Flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩362,355
₩362,355
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩362,355
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
NACRES:
NC.07
₩362,355
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
크기
75 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
75 mL Erlenmeyer flask with sprayer head (#15 Ace-Thred)
Connect using the barb end to a low-pressure gas or air source of <5 psi. By positioning your thumb over the vent hole you can control the spray pattern.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
관련 제품
제품 번호
설명
가격
교환용 부품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)