주요 문서
BR144180
BRAND® atomizer, PE-HD, white
capacity 400 mL
동의어(들):
Atomizer, Bottles, Plastics
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 EA
₩111,752
₩111,752
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
5 EA
₩111,752
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
₩111,752
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
BRAND 144180
용량
400 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
By turning the nozzle, delivery can be varied from a fine spray to a solid stream.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)