주요 문서
1.08541
Supelco
Spray nozzles for TLC sprayer
suitable for thin layer chromatography (TLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 UNITS
₩359,006
₩359,006
예상 입고일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
6 UNITS
₩359,006
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
NACRES:
NB.21
₩359,006
예상 입고일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
저장 온도
2-30°C
일반 설명
Contents: 6 units 5 units 0.8mm, 1 unit 1.25mm
Our TLC accessories allow professionals to work more quickly, more efficiently, and more reliably. Thanks to our broad assortment, users will always find what they need.
분석 메모
TLC-Test: passes test