주요 문서
Z190403
Sigma-Aldrich
Aldrich® flask-type sprayer
Replacement Head only
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩227,766
₩227,766
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩227,766
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
₩227,766
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
무균
non-sterile
특징
closure type Rubber cork
포장
pack of 1
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Connect using the barb end to a low-pressure gas or air source of <5 psi. By positioning your thumb over the vent hole you can control the spray pattern.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)