주요 문서
Z182168
Perfektum® three-way compression-nut stopcock
female Luer lock to male Luer lock to right-side 3.5 mm hose barb
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩231,014
₩231,014
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩231,014
About This Item
UNSPSC 코드:
41122000
NACRES:
NB.03
₩231,014
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
female Luer lock to male Luer lock to right-side 3.5 mm hose barb
hose barb for 1/8 to 3/16in. I.D. tubing
제조업체/상표
Cadence Science 6010
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Water tested at 80 psi.
법적 정보
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
1–2 / 2 질문  
  1. What is the material please?
    1 답변
    1. These stopcocks are made of nickel plated brass.
      도움이 되었습니까?
  2. I'd like to know the stopcock configuration on this piece (Z182168) - that is, does it have an "L" or a "T" configuration? And does the stopcock rotate through 360°?
    1 답변
    1. This item is a three-sided stopcock with a 'T' configuration. It does not rotate 360 degrees.