CLS4450500
Pyrex® baffled Erlenmeyer flask
capacity 500 mL
동의어(들):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, laboratory flasks, Corning® 4450
크기 선택
₩233,247
크기 선택
About This Item
₩233,247
추천 제품
material
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
narrow-mouth neck
무균
non-sterile
특징
cap: no
closure type Rubber stopper
포장
case of 6
제조업체/상표
Corning 4450-500
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Pyrex® baffled Erlenmeyer flasks feature a heavy tooled rim for maximum durability.
- Baffle-designed Delong flasks promote optimal and consistent solution agitation when used with flask shakers.
- Uniform wall thickness ensures an optimal balance between mechanical strength and thermal shock resistance.
- Includes a marking spot for convenience.
기타 정보
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객