주요 문서
S7521
Supelco
Liquid chromatography column fittings
Stopcock, 3-way Luer Lock (B)
동의어(들):
polymeric adsorbent, 80-100 mesh
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩173,667
₩173,667
출고 가능일2025년 4월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩173,667
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
NACRES:
SB.52
₩173,667
출고 가능일2025년 4월 09일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
for chromatography
기술
LPLC: suitable
적합성
suitable for chromatography
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nylon stopcock features 3-way control with female Luer-Lock inlet and male Luer-Lock outlet ports.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. What kind of material/plastic is this made up of?
    1 답변
    1. Please refer to the photo of item (B) on the Product Detail Page below. Most of this valve (the white part) is made of nylon. The clear fitting on the outside of the male Luer tip (on the right side of the image) is polycarbonate.