주요 문서
Z506575
Perfektum® one-way high pressure stopcock
male Luer lock to threaded female Luer lock
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩353,423
₩353,423
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩353,423
About This Item
UNSPSC 코드:
41122000
NACRES:
NB.03
₩353,423
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Cadence Science 6021HP
일반 설명
Chrome-plated brass body. High pressure rating up to 290psi.
법적 정보
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)