주요 문서
CLS4450250
Pyrex® baffled Erlenmeyer flask
capacity 250 mL
동의어(들):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, laboratory flasks, Corning® 4450
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EA
₩203,711
₩203,711
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
6 EA
₩203,711
About This Item
UNSPSC 코드:
41122104
eCl@ss:
32040501
₩203,711
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
narrow-mouth neck
무균
non-sterile
특징
cap: no
closure type Rubber stopper
포장
case of 6
제조업체/상표
Corning 4450-250
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Pyrex® baffled Erlenmeyer flasks feature a heavy tooled rim for maximum durability.
  • Baffle-designed Delong flasks promote optimal and consistent solution agitation when used with flask shakers.
  • Uniform wall thickness ensures an optimal balance between mechanical strength and thermal shock resistance.
  • Includes a marking spot for convenience.
기타 정보
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)