주요 문서
W389706
Sigma-Aldrich
2-Propanethiol
≥95%
동의어(들):
Isopropyl mercaptan
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W389706-SAMPLE
₩74,907
1 KG
₩129,210
₩74,907
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W389706-SAMPLE
₩74,907
1 KG
₩129,210
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHSH
CAS Number:
Molecular Weight:
76.16
FEMA Number:
3897
Beilstein:
605260
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
12.197
NACRES:
NA.21
₩74,907
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
생물학적 소스
synthetic
vapor density
2.6 (vs air)
vapor pressure
455 mmHg ( 37.8 °C)
분석
≥95%
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
57-60 °C (lit.)
mp
−131 °C (lit.)
density
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
meaty; onion; sulfurous
SMILES string
CC(C)S
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
2-Propanethiol is a volatile sulfur compound that is reported to occur in irradiated beef.[1]
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
픽토그램
FlameExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-23.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-31 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Irradiation flavor and the volatile components of beef.
Wick EL, et al.
Advances in Chemistry Series, 12?25, 12?25-12?25 (1967)