주요 문서
W389755
Sigma-Aldrich
2-Propanethiol
natural (US), ≥98%, FG
동의어(들):
Isopropyl mercaptan
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W389755-SAMPLE-K
₩222,184
100 G
₩518,158
500 G
₩1,900,080
₩222,184
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W389755-SAMPLE-K
₩222,184
100 G
₩518,158
500 G
₩1,900,080
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHSH
CAS Number:
Molecular Weight:
76.16
FEMA Number:
3897
Beilstein:
605260
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
12.197
NACRES:
NA.21
₩222,184
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
생물학적 소스
botanical
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
natural (US)
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
vapor density
2.6 (vs air)
vapor pressure
455 mmHg ( 37.8 °C)
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
57-60 °C (lit.)
mp
−131 °C (lit.)
density
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
earthy; sulfurous
SMILES string
CC(C)S
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-23.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-31 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)