P50773
동의어(들):
Isopropyl mercaptan
P50773-100ML
₩84,854
1 of 10
Sigma-Aldrich
W389706
2-Propanethiol
109207
2-Methyl-2-propanethiol
E3708
Ethanethiol
112925
1-Butanethiol
P50757
1-Propanethiol
W389755
P7908
1-Pentanethiol
59590
71916
Sodium 2-propanethiolate
234192
1-Hexanethiol
2.6 (vs air)
100
455 mmHg ( 37.8 °C)
≥97%
n20/D 1.426 (lit.)
57-60 °C (lit.)
−131 °C (lit.)
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
CC(C)S
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Chemical Building Blocks
Organic Building Blocks
Thiols
Danger
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
3 - Flammable liquids
WGK 3
-23.8 °F - closed cup
-31 °C - closed cup
Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
적합한 버전을 찾을 수 없으신가요?
문서 라이브러리 방문
1 of 3
417602
2-Chloroethyl phenyl sulfide
112917
2-Methyl-1-propanethiol
8.07532