주요 문서
W387401
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-propanethiol
≥95%, FG
동의어(들):
Isobutyl mercaptan
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W387401-SAMPLE-K
₩74,907
1 KG
₩400,824
4 KG
₩1,426,177
8 KG
₩2,740,602
₩74,907
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W387401-SAMPLE-K
₩74,907
1 KG
₩400,824
4 KG
₩1,426,177
8 KG
₩2,740,602
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH2SH
CAS Number:
Molecular Weight:
90.19
FEMA Number:
3874
Beilstein:
1730890
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
12.173
NACRES:
NA.21
₩74,907
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
vapor density
3.1 (vs air)
vapor pressure
124 mmHg ( 37.8 °C)
분석
≥95%
refractive index
n20/D 1.4385 (lit.)
bp
87-89 °C (lit.)
density
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
sulfurous
SMILES string
CC(C)CS
InChI
1S/C4H10S/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
BDFAOUQQXJIZDG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
  • Targeting the cerebrovascular large neutral amino acid transporter (LAT1) isoform using a novel disulfide-based brain drug delivery system.: This paper discusses a novel brain drug delivery system that targets the LAT1 transporter, using 2-Methyl-1-propanethiol in the design of disulfide-based prodrugs for enhanced delivery across the blood-brain barrier (Killian et al., 2007).
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
14.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-10 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2