주요 문서
TEM-CF200F2-CU-ET
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Gilder Finder F2 Grids
Extra Thick, size 200 mesh, box of 50
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
포장
box of 50
크기
200 mesh
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A 20-30 nm thick film of pure carbon supported glider finder (F2) grids. Copper grid, 200 mesh. Gilder finder grids are locator grids with reference/index on the grid: 3.05mm diameter, 0.7 mil (18μm) thickness. F2 type of design has thick bars dividing regions into 9 thin bar areas, which are identified by alphabetical letters located in the center of the grid.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)