주요 문서
TEM-71150
Sigma-Aldrich
Grid Storage Box
capacity, 50 (wells), pkg of 1 ea
동의어(들):
GRID STORAGE BOX 50-CAP CLEAR COVER R13A2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
특징
capacity 50 (wells)
포장
pkg of 1 ea
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Grid Storage Box, 50 CapacityStorage for 50 grids in deep diamond-shaped wells. All wells are identified. The base is resistant to organics and reactions can be carried out on grid-mounted samples in the wells. Complete with grid recording card.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)