주요 문서
930350
Sigma-Aldrich
TEM Grids
Carbon Film Supported Copper Hexagonal Mesh Grid, grid size 200 mesh, box of 50
동의어(들):
TEM grids
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩173,971
₩173,971
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩173,971
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
₩173,971
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
제품명
Carbon Film Supported Copper Hexagonal Mesh Grid, grid size 200 mesh, box of 50
material
carbon film
copper grid
설명
film layer thickness 5 - 6 nm carbon
포장
box of 50
그리드 크기
200 mesh
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported hexagonal mesh grids. Copper grid, 200 mesh. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)