주요 문서
931519
Sigma-Aldrich
TEM Grids
Carbon Film Supported Copper Grid, Standard Thickness, grid size 300 mesh, box of 50
동의어(들):
TEM grids
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩173,971
₩173,971
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩173,971
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
₩173,971
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
벌크 견적 요청
제품명
Carbon Film Supported Copper Grid, Standard Thickness, grid size 300 mesh, box of 50
material
carbon film
copper grid
포장
box of 50
film size
5-6 nm
그리드 크기
300 mesh
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TEM grids supported by carbon film only. A 5-6 nm thin film of pure carbon deposited on one side of the standard square mesh grid.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)