주요 문서
CLS339851L
Pyrex® Erlenmeyer flask with 40/35 inner joint
volume 1 L
동의어(들):
conical flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩433,101
₩433,101
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩433,101
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩433,101
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
flat bottom flask
포장
case of 1 ea
제조업체/상표
Corning
용량
1 L
용적
1 L
1000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)