주요 문서
QBD11345
Sigma-Aldrich
Hydroxy-dPEG ®12-TFP ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩464,464
1000 MG
₩915,226
₩464,464
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩464,464
1000 MG
₩915,226
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C33H54F4O15
Molecular Weight:
766.77
UNSPSC 코드:
51171641
NACRES:
NA.22
₩464,464
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
벌크 견적 요청
분석
>90%
양식
solid or viscous liquid
반응 적합성
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
폴리머 구조
shape: linear
functionality: monofunctional
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)=O
InChI key
IXPMNGWCAQTLHT-UHFFFAOYSA-N
특징 및 장점
Hydroxy-dPEG®₁₂-TFP ester is a hydroxy-terminated hydrophilic dPEG modifier with a TFP ester for reaction with a primary amine.
법적 정보
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)