Merck
다음으로 건너뛰기
42002
Sulfo-N-succinimidyl 4-maleimidobutyrate sodium salt
~90%
동의어(들):
4-Maleimidobutyric acid sulfo-N-succinimidyl ester sodium salt, N-(γ-Maleimidobutyryloxy)sulfosuccinimide sodium salt, Sulfo-GMBS
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
5 mg
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
₩262,784
25 mg
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
₩909,136
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C12H11N2NaO9S
CAS 번호:
Molecular Weight:
382.28
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
₩262,784
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
맞춤 주문 요청하기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
assay
~90%
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: linker
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1CCCC(ON2C(CC(S(=O)(O[Na])=O)C2=O)=O)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C12H12N2O9S.Na/c15-8-3-4-9(16)13(8)5-1-2-11(18)23-14-10(17)6-7(12(14)19)24(20,21)22;/h3-4,7H,1-2,5-6H2,(H,20,21,22);/q;+1/p-1
InChI key
ULARYIUTHAWJMU-UHFFFAOYSA-M
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Reagent for amine-to-thiol cross-linking
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 1
이 품목
56485M388563175
description
~90%
description
≥98% (HPLC)
description
≥99% (titration)
description
≥98.0% (HPLC)
reaction suitability
reagent type: linker
reaction suitability
reaction type: Addition Reactions
reaction suitability
-
reaction suitability
reagent type: linker
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
100
assay
~90%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (titration)
assay
≥98.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
저장 등급
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. Hello, Could you tell me the percentage of impurities and define specifically which impurities we can find in this reagent ? Thank you,
    1 답변
    1. This product is tested for purity only. The impurities are not identified or quantified. Please see the Specification Sheet to view the test performed on this product: https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/327/726/42002-BULK-F.pdf.