분석
>90%
양식
solid or viscous liquid
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Biotinylations
reactivity: amine reactive
reagent type: linker
폴리머 구조
shape: linear
functionality: monofunctional
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC2C3NC(NC3CS2)=O)=O
InChI
1S/C25H40N4O10S/c30-20(4-2-1-3-19-24-18(17-40-19)27-25(34)28-24)26-8-10-36-12-14-38-16-15-37-13-11-35-9-7-23(33)39-29-21(31)5-6-22(29)32/h18-19,24H,1-17H2,(H,26,30)(H2,27,28,34)/t18-,19-,24-/m0/s1
InChI key
DTLVBHCSSNJCMJ-JXQFQVJHSA-N
일반 설명
특징 및 장점
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객