문서
8.07532
Sigma-Aldrich
2-Propanethiol
for synthesis
동의어(들):
2-Propanethiol, Isopropyl mercaptan
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHSH
CAS Number:
Molecular Weight:
76.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352105
EC 인덱스 번호:
200-861-4
NACRES:
NA.22
vapor pressure
331 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
형태
liquid
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
kinematic viscosity
0.468 cSt(20 °C)
bp
52.6 °C/1013 hPa
mp
-130.5 °C
전이 온도
flash point -31 °C
density
0.813 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.813 - 0.815
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-23.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-31 °C - closed cup