주요 문서
59590
Sigma-Aldrich
2-Propanethiol
≥97.0% (GC)
동의어(들):
1-Methylethanethiol, Isopropyl mercaptan
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩73,283
1 L
₩188,587
₩73,283
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩73,283
1 L
₩188,587
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHSH
CAS Number:
Molecular Weight:
76.16
Beilstein:
605260
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩73,283
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
vapor density
2.6 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
455 mmHg ( 37.8 °C)
분석
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
n20/D 1.426
bp
57-60 °C (lit.)
mp
−131 °C (lit.)
density
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
thiol
SMILES string
CC(C)S
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2-Propanethiol can react with 6-nitroquinoline in the presence of excess sodium hydride to form 5-isopropylthio-6-nitroquinoline as the major product.[1]
픽토그램
FlameExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-23.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-31 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
?Direct thioalkylation of nitroquinolines with alkanethiolate anions via nucleophilic displacement of a ring hydrogen atom?
Kawakami T and Suzuki H
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, (21), 3640-3644 (2000)