주요 문서
W343502
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one
97%, FG
동의어(들):
3-Methyl-2-cyclopentenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W343502-SAMPLE
₩81,200
25 G
₩564,746
100 G
₩1,491,847
₩81,200
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W343502-SAMPLE
₩81,200
25 G
₩564,746
100 G
₩1,491,847
About This Item
Linear Formula:
CH3C5H5(=O)
CAS Number:
Molecular Weight:
96.13
FEMA Number:
3435
Beilstein:
1280476
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
7.112
NACRES:
NA.21
₩81,200
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
분석
97%
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
bp
74 °C/15 mmHg (lit.)
mp
3-5 °C (lit.)
density
0.980 g/mL at 20 °C
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fruity; sweet
SMILES string
CC1=CC(=O)CC1
InChI
1S/C6H8O/c1-5-2-3-6(7)4-5/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
CHCCBPDEADMNCI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one is a component of smoke flavoring.[1][2]
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
149.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
65 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Isolation and identification of the components of the tar of hickory wood smoke.
Hruzan DE, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 22(1), 123-126 (1974)
Study of the components of a solid smoke flavouring preparation.
Guillen MD & Manzanos MJ.
Food Chemistry, 55(3), 251-257 (1996)