주요 문서
M38605
Sigma-Aldrich
3-Methylcyclohexanone
97%
동의어(들):
Tetrahydro-m-cresol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H9(=O)
CAS Number:
Molecular Weight:
112.17
Beilstein:
969804
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
169-170 °C (lit.)
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CCCC(=O)C1
InChI
1S/C7H12O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
UJBOOUHRTQVGRU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
118.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
48 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)