주요 문서
M39709
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Methylcyclopentanone
99%
동의어(들):
(3R)-3-Methylcyclopentan-1-one, (3R)-3-Methylcyclopentanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩124,338
₩124,338
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩124,338
About This Item
Linear Formula:
CH3C5H7(=O)
CAS Number:
Molecular Weight:
98.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩124,338
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
99%
광학 활성
[α]23/D +148°, c = 4.5 in methanol
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
143-144 °C (lit.)
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H]1CCC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O/c1-5-2-3-6(7)4-5/h5H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
InChI key
AOKRXIIIYJGNNU-RXMQYKEDSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
98.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
37 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)