주요 문서
488003
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N chloride
60-80 atom % 15N
동의어(들):
15N Labeled ammonium chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩1,145,428
₩1,145,428
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩1,145,428
About This Item
Linear Formula:
15NH4Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
54.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,145,428
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
60-80 atom % 15N
분자량
54.19 by atom % calculation (at 70 atom % 15N)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
응용 분야
agriculture
질량 이동
M+1
SMILES string
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)