주요 문서
609471
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N chloride
92-97.9 atom % 15N
동의어(들):
15N Labeled ammonium chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩1,083,513
₩1,083,513
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩1,083,513
About This Item
Linear Formula:
15NH4Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
54.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,083,513
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
추가 정보 요청
동위원소 순도
92-97.9 atom % 15N
Quality Level
양식
solid
기술
bio NMR: suitable
mp
340 °C (subl.) (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)