903795
Riboflavin-(dioxopyrimidine-13C4,15N2) 5′-phosphate sodium salt
≥98 atom %, ≥90% (CP)
동의어(들):
Vitamin B2-(dioxopyrimidine-13C4, 15N2) 5′-phosphate sodium salt, Vitamin G-(dioxopyrimidine-13C4, 15N2) 5′-phosphate sodium salt
크기 선택
About This Item
추천 제품
동위원소 순도
13C
15N
≥98 atom %
Quality Level
분석
≥90% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+6
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=[13C]([15NH]1)[13C]([13C]2=[15N][13C]1=O)=NC3=CC(C)=C(C)C=C3N2C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(O)=O.[Na+]
InChI key
OHSHFZJLPYLRIP-NBKVJVGCSA-M
관련 카테고리
일반 설명
Riboflavin-(dioxopyrimidine-13C4,15N2) 5′- phosphate is an isotope of riboflavin-5′-phosphate wherein all the carbon and nitrogen atoms of dioxopyrimidine ring are replaced by 13C6 and 15N7, respectively.
애플리케이션
포장
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객