F2253
Riboflavin 5′-monophosphate sodium salt hydrate
synthetic, ≥70% (HPLC)
동의어(들):
FMN-Na, Flavin mononucleotide, Riboflavin 5′-phosphate sodium salt
크기 선택
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
분석
≥70% (HPLC)
양식
powder
불순물
≤0.3% Riboflavin
solubility
water: 50 mg/mL
저장 온도
−20°C
SMILES string
O.[Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O)c2cc1C
InChI
1S/C17H21N4O9P.Na.H2O/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(25)20-17(26)19-15)5-11(22)14(24)12(23)6-30-31(27,28)29;;/h3-4,11-12,14,22-24H,5-6H2,1-2H3,(H,20,25,26)(H2,27,28,29);;1H2/q;+1;/p-1/t11-,12+,14-;;/m0../s1
InChI key
BHRVCJBIICJWTH-APQIITSESA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- as a component of assay buffer to determine the luminescence of L. lactis cells[1]
- as a component of the reaction mixture in nitric oxide synthase (NOS) enzymatic activity assay[2]
- in the high performance liquid chromatography (HPLC) analysis of Flavin mononucleotide (FMN) cyclase products[3]
- in luciferase assay with firefly luciferase[4]
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)