705292
Riboflavin-(dioxopyrimidine-13C4,15N2)
≥98 atom %, ≥97% (CP)
동의어(들):
(–)-Riboflavin-(dioxopyrimidine-13C4,15N2), Lactoflavin-(dioxopyrimidine-13C4,15N2), Vitamin B2-(dioxopyrimidine-13C4,15N2), Vitamin G-(dioxopyrimidine-13C4,15N2)
크기 선택
About This Item
추천 제품
동위원소 순도
13C
15N
≥98 atom %
분석
≥97% (CP)
양식
chunks
기술
mass spectrometry (MS): suitable
색상
orange
mp
290 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+6
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cc1cc2N=[13C]3[13C](=O)[15NH][13C](=O)[15N]=[13C]3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)c2cc1C
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1/i13+1,15+1,16+1,17+1,19+1,20+1
InChI key
AUNGANRZJHBGPY-HAIGJTSVSA-N
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
포장
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable