크기 선택
₩188,790
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
크기 선택
About This Item
₩188,790
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
추천 제품
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
제조 메모
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Riboflavin's impact on cell culture systems for manufacturing proteins and monoclonal antibodies discussed.